2,4-Dimethylaniline-6-sulphonic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
供应商: TCI
Synonyms: m-Xylidine-6-sulphonic acid, 2-Amino-3,5-dimethylbenzenesulphonic acid
D2680-25G D2680-500G
TCIAD2680-25GEA 0 CNY
TCIAD2680-25G TCIAD2680-500G
2,4-Dimethylaniline-6-sulphonic acid ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
2,4-Dimethylaniline-6-sulphonic acid
分子式: C₈H₁₁NO₃S
分子量: 201.24 g/mol
MDL编号: MFCD00035770
CAS号: 88-22-2
EINECS: 201-811-4
现在订购
产品技术规格
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %