(1,5-环辛二烯)二氯化钯(II) ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D2604-1G D2604-5G
TCIAD2604-1GEA 0 CNY
TCIAD2604-1G TCIAD2604-5G
(1,5-环辛二烯)二氯化钯(II) ≥98.0% (通过滴定分析)
(1,5-环辛二烯)二氯化钯(II)
分子式: C₈H₁₂Cl₂Pd
MDL编号: MFCD00012412
CAS号: 12107-56-1
EINECS: 235-161-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %