硼烷-N,N-二乙基苯胺络合物 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D2581-100G D2581-25G
TCIAD2581-100GEA 0 CNY
TCIAD2581-100G TCIAD2581-25G
硼烷-N,N-二乙基苯胺络合物 ≥98.0% (通过滴定分析)
硼烷-N,N-二乙基苯胺络合物
分子式: C₁₀H₁₈BN
MDL编号: MFCD00013187
CAS号: 13289-97-9
EINECS: 236-305-2
UN号: 3148
ADR: 4.3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %