(R)-(+)-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4-羧酸甲酯 98,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Synonyms: 2,3-O-异亚丙基-D-甘油酸甲酯, 甲基α,β-异亚丙基-D-甘油酸酯, α,β-异亚丙基-D-甘油酸甲酯
D2562-25G D2562-5G
TCIAD2562-25GEA 0 CNY
TCIAD2562-25G TCIAD2562-5G
(R)-(+)-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4-羧酸甲酯 98,0 GC_ASSAY_METHOD
(R)-(+)-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4-羧酸甲酯
分子式: C₇H₁₂O₄
分子量: 160.17 g/mol
沸点: 78°C
闪点: 75°C
MDL编号: MFCD00066527
CAS号: 52373-72-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +10.0 to +12.0 deg (neat)