双丙酮半乳糖 ≥92.0% (通过GC)
供应商: TCI
D2555-25G D2555-5G
TCIAD2555-25GEA 0 CNY
TCIAD2555-25G TCIAD2555-5G
双丙酮半乳糖 ≥92.0% (通过GC)
双丙酮半乳糖
分子式: C₁₂H₂₀O₆
沸点: 133°C
MDL编号: MFCD00063225
CAS号: 4064-06-6
EINECS: 223-771-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 92.0 %
Specific rotation [a]20/D -48.0 to -52.0 deg (C=5, MeOH)