癸基二酰二氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
D2544-25G D2544-5G
TCIAD2544-25GEA 0 CNY
TCIAD2544-25G TCIAD2544-5G
癸基二酰二氯 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
癸基二酰二氯
分子式: C₁₂H₂₀Cl₂O₂
分子量: 267.19 g/mol
MDL编号: MFCD00012243
CAS号: 4834-98-4
UN号: 3265
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %