2,4-二苯基-4-甲基-1-戊烯 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: α-甲基苯乙烯二聚体
D2497-25ML D2497-500ML
TCIAD2497-25MLEA 0 CNY
TCIAD2497-25ML TCIAD2497-500ML
2,4-二苯基-4-甲基-1-戊烯 ≥95.0% (by GC)
2,4-二苯基-4-甲基-1-戊烯
分子式: C₁₈H₂₀
沸点: 175°C
闪点: 162°C
MDL编号: MFCD00044027
CAS号: 6362-80-7
EINECS: 228-846-8
UN号: 3082
ADR: 9,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %