Diethyl-3,3-diethoxypropane-1,1-dicarboxylate ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI
D2438-1G D2438-5G
TCIAD2438-1GEA 0 CNY
TCIAD2438-1G TCIAD2438-5G
Diethyl-3,3-diethoxypropane-1,1-dicarboxylate ≥96.0% (通过GC)
Diethyl-3,3-diethoxypropane-1,1-dicarboxylate
分子式: C₁₃H₂₄O₆
MDL编号: MFCD00671525
CAS号: 21339-47-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %