二亚乙基三胺五乙酸二酐 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D2424-25G D2424-5G
TCIAD2424-25GEA 0 CNY
TCIAD2424-25G TCIAD2424-5G
二亚乙基三胺五乙酸二酐 ≥98.0% (通过滴定分析)
二亚乙基三胺五乙酸二酐
分子式: C₁₄H₁₉N₃O₈
溶点: 182°C
MDL编号: MFCD00010697
CAS号: 23911-26-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %