2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D2397-1G D2397-5G
TCIAD2397-1GEA 0 CNY
TCIAD2397-1G TCIAD2397-5G
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one ≥97.0% (通过GC)
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
分子式: C₆H₁₀O₃
沸点: 67°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00671514
CAS号: 74181-34-3
UN号: 1993
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %