双十六烷基二甲基溴化铵 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 二甲基双十六烷基溴化铵
D2354-25G D2354-500G
TCIAD2354-25GEA 0 CNY
TCIAD2354-25G TCIAD2354-500G
双十六烷基二甲基溴化铵 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
双十六烷基二甲基溴化铵
分子式: C₃₄H₇₂BrN
分子量: 574.86 g/mol
MDL编号: MFCD00191428
CAS号: 70755-47-4
EINECS: 274-849-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
Water max. 3.0 %