1,3-二氯-1,1,3,3,-四甲基二硅氧烷 97,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Danger
D2334-25G D2334-5G
TCIAD2334-25GEA 0 CNY
TCIAD2334-25G TCIAD2334-5G
1,3-二氯-1,1,3,3,-四甲基二硅氧烷 97,0 GC_ASSAY_METHOD
1,3-二氯-1,1,3,3,-四甲基二硅氧烷
分子式: C₄H₁₂Cl₂OSi₂
分子量: 203.21 g/mol
沸点: 138°C
闪点: 43°C
MDL编号: MFCD00018088
CAS号: 2401-73-2
EINECS: 219-278-1
UN号: 2986
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %