trans-2,3-Dichloro-1,4-dioxane 96,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
trans-2,3-Dichloro-1,4-diethylene Dioxide
D2279-25G
D2279-5G
TCIAD2279-25GEA
0
CNY
TCIAD2279-25G
TCIAD2279-5G
trans-2,3-Dichloro-1,4-dioxane 96,0 GC_ASSAY_METHOD
trans-2,3-Dichloro-1,4-dioxane
分子式:
C₄H₆Cl₂O₂ 分子量: 156.99 g/mol 沸点: 82°C |
MDL编号:
MFCD00191421 CAS号: 3883-43-0 UN号: 2811 ADR: 6.1 III |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |