二甲基吡啶胺 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 双(2-吡啶甲基)胺
D2228-25G D2228-5G
TCIAD2228-25GEA 0 CNY
TCIAD2228-25G TCIAD2228-5G
二甲基吡啶胺 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
二甲基吡啶胺
分子式: C₁₂H₁₃N₃
分子量: 199.26 g/mol
沸点: 144°C
MDL编号: MFCD00129044
CAS号: 1539-42-0
EINECS: 216-266-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %