2,11-Dithia[3.3]paracyclophane ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
D2210-100MG D2210-500MG
TCIAD2210-100MGEA 0 CNY
TCIAD2210-100MG TCIAD2210-500MG
2,11-Dithia[3.3]paracyclophane ≥98.0% (通过HPLC)
2,11-Dithia[3.3]paracyclophane
分子式: C₁₆H₁₆S₂
MDL编号: MFCD00191410
CAS号: 28667-63-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 220.0 to 227.0 deg-C