meso-2,3-Diphenylsuccinic acid
供应商: TCI
D2209-1G D2209-5G
TCIAD2209-1GEA 0 CNY
TCIAD2209-1G TCIAD2209-5G
meso-2,3-Diphenylsuccinic acid
meso-2,3-Diphenylsuccinic acid
分子式: C₁₆H₁₄O₄
MDL编号: MFCD00198082
CAS号: 1225-13-4
EINECS: 214-953-7