Bis(2-ethylhexyl)dodecanedioate ≥94.0% (通过GC)
供应商: TCI
D2092-25ML D2092-500ML
TCIAD2092-25MLEA 0 CNY
TCIAD2092-25ML TCIAD2092-500ML
Bis(2-ethylhexyl)dodecanedioate ≥94.0% (通过GC)
Bis(2-ethylhexyl)dodecanedioate
分子式: C₂₈H₅₄O₄
沸点: 267°C
闪点: 230°C
MDL编号: MFCD00144216
CAS号: 19074-24-9
EINECS: 242-798-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %