3-(Dicyanomethylidene)indan-1-one 98,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 2-(3-Oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene)malononitrile
D2054-1G D2054-5G
TCIAD2054-1GEA 0 CNY
TCIAD2054-1G TCIAD2054-5G
3-(Dicyanomethylidene)indan-1-one 98,0 GC_ASSAY_METHOD
3-(Dicyanomethylidene)indan-1-one
分子式: C₁₂H₆N₂O
分子量: 194.19 g/mol
MDL编号: MFCD00143117
CAS号: 1080-74-6
UN号: 2811
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=777f411a4ad1a97f44c32681a53927963bf358b5&vid=777f411a4ad1a97f44c32681a53927963bf358b5&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %