戴斯-马丁氧化剂 95,0 Titrimetric
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 1,1,1-三(乙酰氧基)-1,1-二氢-1,2-苯碘酰-3-(1H)-酮
D2045-1G D2045-25G D2045-5G
TCIAD2045-1GEA 0 CNY
TCIAD2045-1G TCIAD2045-25G TCIAD2045-5G
戴斯-马丁氧化剂 95,0 Titrimetric
戴斯-马丁氧化剂
分子式: C₁₃H₁₃IO₈
分子量: 424.15 g/mol
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00130127
CAS号: 87413-09-0
UN号: 1479
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,02933
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %