1,4-Diiodo-2,3,5,6-tetramethylbenzene ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI
D2028-25G D2028-5G
TCIAD2028-25GEA 0 CNY
TCIAD2028-25G TCIAD2028-5G
1,4-Diiodo-2,3,5,6-tetramethylbenzene ≥95.0% (通过GC)
1,4-Diiodo-2,3,5,6-tetramethylbenzene
分子式: C₁₀H₁₂I₂
MDL编号: MFCD00142554
CAS号: 3268-21-1