碘代乙酸乙酯 98% stabilised
供应商: Thermo Fisher Scientific
Danger
222190100 222190500
ACRO222190100EA 0 CNY
ACRO222190100 ACRO222190500
碘代乙酸乙酯 98% stabilised
碘代乙酸乙酯
分子式: C₄H₇IO₂
沸点: 179…180 °C (760 mmHg)
密度: 1,8 g/cm³
闪点: 76 °C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00001081
CAS号: 623-48-3
EINECS: 210-796-3
UN号: 2810
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Clear light yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5025 to 1.5055 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer copper