2,5-Diamino-1,4-benzenedithiol dihydrochloride ≥97.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
Warning
D2022-25G D2022-5G
TCIAD2022-25GEA 0 CNY
TCIAD2022-25G TCIAD2022-5G
2,5-Diamino-1,4-benzenedithiol dihydrochloride ≥97.0% (通过HPLC)
2,5-Diamino-1,4-benzenedithiol dihydrochloride
分子式: C₆H₈N₂S₂
溶点: 210°C
MDL编号: MFCD00142835
CAS号: 75464-52-7
现在订购
产品技术规格
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %