4,4′-二溴三苯胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Warning
D1910-5G D1910-1G
TCIAD1910-5GEA 0 CNY
TCIAD1910-5G TCIAD1910-1G
4,4′-二溴三苯胺 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4,4′-二溴三苯胺
分子式: C₁₈H₁₃Br₂N
MDL编号: MFCD00060104
CAS号: 81090-53-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %