特戊酰基乙酸乙酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
D1891-25ML D1891-5ML
TCIAD1891-25MLEA 0 CNY
TCIAD1891-25ML TCIAD1891-5ML
特戊酰基乙酸乙酯 ≥98.0% (通过GC)
特戊酰基乙酸乙酯
分子式: C₉H₁₆O₃
沸点: 88°C
闪点: 78°C
MDL编号: MFCD00042886
CAS号: 17094-34-7
EINECS: 241-162-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %