Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate ∼40% ∼1.0 mol/L 在水里
供应商: TCI
D1870-25G D1870-500G
TCIAD1870-25GEA 0 CNY
TCIAD1870-25G TCIAD1870-500G
Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate ∼40% ∼1.0 mol/L 在水里
Pentasodium diethylenetriaminepentaacetate
分子式: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
MDL编号: MFCD00051016
CAS号: 140-01-2
EINECS: 205-391-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=145eff48412750378428a6ac86ccc7a72253ea69&vid=06206f7accf858111ecc285338f356bf0b0187c3&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Concentration (Chelometric Method)unit2 38.0 to 41.8 w/w%