4,5-二甲基-3-羟基-2,5-二氢呋喃-2-酮 ∼14% ∼1.2 mol/L 在丙二醇中
供应商: TCI
Warning
D1851-25ML D1851-5ML
TCIAD1851-25MLEA 0 CNY
TCIAD1851-25ML TCIAD1851-5ML
4,5-二甲基-3-羟基-2,5-二氢呋喃-2-酮 ∼14% ∼1.2 mol/L 在丙二醇中
4,5-二甲基-3-羟基-2,5-二氢呋喃-2-酮
分子式: C₆H₈O₃
闪点: 104°C
MDL编号: MFCD00059957
CAS号: 28664-35-9
EINECS: 249-136-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=973c2307ff403e430187698275369d36bc00706f&vid=89d0faea43e5c7ef2a0ec5a3f10fe592642b029e&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Concentration (Neutralization titration) 13.0 to 15.0 w/w%