Ethylene glycolbis(3-aminopropyl)ether ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D1840-25ML D1840-5ML D1840-500ML
TCIAD1840-25MLEA 0 CNY
TCIAD1840-25ML TCIAD1840-5ML TCIAD1840-500ML
Ethylene glycolbis(3-aminopropyl)ether ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
Ethylene glycolbis(3-aminopropyl)ether
分子式: C₈H₂₀N₂O₂
沸点: 96°C
MDL编号: MFCD00059938
CAS号: 2997-01-5
EINECS: 221-067-4
UN号: 3267
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %