1,1,3,3-四甲基-1,3-二苯基二硅胺烷 95,0 GC_ASSAY_METHOD
供应商: TCI
Warning
Synonyms: DPTMDS, 1,3-联苯基四甲基二硅氮烷
D1816-25ML D1816-5ML
TCIAD1816-25MLEA 0 CNY
TCIAD1816-25ML TCIAD1816-5ML
1,1,3,3-四甲基-1,3-二苯基二硅胺烷 95,0 GC_ASSAY_METHOD
1,1,3,3-四甲基-1,3-二苯基二硅胺烷
分子式: C₁₆H₂₃NSi₂
分子量: 285.54 g/mol
沸点: 146°C
闪点: 162°C
MDL编号: MFCD00042916
CAS号: 3449-26-1
EINECS: 222-372-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %