N-氰亚胺基-S,S-二硫代碳酸二甲酯 ≥98.0% (by total nitrogen basis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: Dimethyl N-Cyanodithioiminocarbonate, Dimethyl N-Cyanodithiocarbonimidate
D1798-25G D1798-250G
TCIAD1798-25GEA 0 CNY
TCIAD1798-25G TCIAD1798-250G
N-氰亚胺基-S,S-二硫代碳酸二甲酯 ≥98.0% (by total nitrogen basis)
N-氰亚胺基-S,S-二硫代碳酸二甲酯
分子式: C₄H₆N₂S₂
MDL编号: MFCD00009825
CAS号: 10191-60-3
EINECS: 233-467-6
UN号: 1759
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 58.0 deg-C