甲基三甲基硅基二甲基乙烯酮缩二乙醇 ≥95.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: (1-甲氧基-2-甲基-1-烯丙氧基)三甲基硅烷, 1-甲氧基-2-甲基-1-(三甲基硅氧基)丙烯, MTDA
D1789-25ML D1789-5ML
TCIAD1789-25MLEA 0 CNY
TCIAD1789-25ML TCIAD1789-5ML
甲基三甲基硅基二甲基乙烯酮缩二乙醇 ≥95.0% (by GC)
甲基三甲基硅基二甲基乙烯酮缩二乙醇
分子式: C₈H₁₈O₂Si
分子量: 174.32 g/mol
沸点: 52°C
闪点: 30°C
MDL编号: MFCD00010232
CAS号: 31469-15-5
UN号: 1993
ADR: 3 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %