三溴化氢 4-二甲氨基吡啶复合物 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 4-(二甲氨基)吡啶氢溴酸过溴化物
D1787-25G D1787-5G
TCIAD1787-25GEA 0 CNY
TCIAD1787-25G TCIAD1787-5G
三溴化氢 4-二甲氨基吡啶复合物 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
三溴化氢 4-二甲氨基吡啶复合物
分子式: C₇H₁₁Br₃N₂
分子量: 362.89 g/mol
MDL编号: MFCD00043439
CAS号: 92976-81-3
UN号: 3261
ADR: 8 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 130.0 to 133.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency