双[2-(2-氯化乙氧基)乙基]醚 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 四乙二醇二氯化物, 1,11-二氯-3,6,9-三氧杂十一烷
D1784-25G D1784-500G D1784-25G
TCIAD1784-25GEA 0 CNY
TCIAD1784-25G TCIAD1784-500G TCIAD1784-25G
双[2-(2-氯化乙氧基)乙基]醚 ≥97.0% (by GC)
双[2-(2-氯化乙氧基)乙基]醚
分子式: C₈H₁₆Cl₂O₃
分子量: 231.11 g/mol
MDL编号: MFCD00054473
CAS号: 638-56-2
UN号: 2810
ADR: 6.1 III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %