Nickel(II) dibutyldithiocarbamate ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
Danger
D1781-25G D1781-500G
TCIAD1781-25GEA 0 CNY
TCIAD1781-25G TCIAD1781-500G
Nickel(II) dibutyldithiocarbamate ≥97.0% (通过滴定分析)
Nickel(II) dibutyldithiocarbamate
分子式: C₉H₁₉NS₂
MDL编号: MFCD00067273
CAS号: 13927-77-0
EINECS: 237-696-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %