N,N,2,2-四甲基-1,3-丙二胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: N,N-二甲基新戊二胺
D1733-25ML D1733-500ML
TCIAD1733-25MLEA 0 CNY
TCIAD1733-25ML TCIAD1733-500ML
N,N,2,2-四甲基-1,3-丙二胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N,2,2-四甲基-1,3-丙二胺
分子式: C₇H₁₈N₂
沸点: 153°C
闪点: 35°C
MDL编号: MFCD00044018
CAS号: 53369-71-4
EINECS: 258-501-7
UN号: 2734
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %