N,N′-二琥珀酰亚胺基碳酸酯 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: DSC, N-琥珀酰氨基碳酸酯, 二(N-琥珀酰亚胺基)碳酸酯
D1662-25G D1662-5G
TCIAD1662-25GEA 0 CNY
TCIAD1662-25G TCIAD1662-5G
N,N′-二琥珀酰亚胺基碳酸酯 ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N,N′-二琥珀酰亚胺基碳酸酯
分子式: C₉H₈N₂O₇
分子量: 256.17 g/mol
溶点: 215°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00009767
CAS号: 74124-79-1
EINECS: 277-730-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light gray to Light yellow powder to crystal
Purity (Butylamine Method) min. 98.0 %