N,N-二甲基亚甲基碘化铵 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Eschenmoser 盐, N,N-二甲基亚甲基碘化胺
D1646-25G D1646-5G
TCIAD1646-25GEA 0 CNY
TCIAD1646-25G TCIAD1646-5G
N,N-二甲基亚甲基碘化铵 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
N,N-二甲基亚甲基碘化铵
分子式: C₃H₈IN
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00011810
CAS号: 33797-51-2
EINECS: 251-680-2
Merck Index: 14,03251
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 97.0 %