(-)-1,4-二-O-甲苯磺酰基-2,3-O-异亚丙基-L-苏糖醇 ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI
D1623-1G D1623-5G
TCIAD1623-1GEA 0 CNY
TCIAD1623-1G TCIAD1623-5G
(-)-1,4-二-O-甲苯磺酰基-2,3-O-异亚丙基-L-苏糖醇 ≥98.0% (通过HPLC)
(-)-1,4-二-O-甲苯磺酰基-2,3-O-异亚丙基-L-苏糖醇
分子式: C₂₁H₂₆O₈S₂
MDL编号: MFCD00003212
CAS号: 37002-45-2
EINECS: 253-306-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C