二氯亚甲基二甲基氯化铵 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
供应商: TCI
Danger
Synonyms: (二氯亚甲基)二甲基氯化铵, Phosgeniminium chloride, Vilsmeier 试剂
D1597-25G D1597-5G
TCIAD1597-25GEA 0 CNY
TCIAD1597-25G TCIAD1597-5G
二氯亚甲基二甲基氯化铵 ≥97.0% (by titrimetric analysis)
二氯亚甲基二甲基氯化铵
分子式: C₃H₆Cl₃N
分子量: 162.44 g/mol
MDL编号: MFCD00011870
CAS号: 33842-02-3
EINECS: 251-695-4
UN号: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 14,09977
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %