氯(二甲基)异丙基硅烷 ≥90.0% (by GC) dimethyl-isopropyl-silylating agent
供应商: TCI
Danger
Synonyms: 二甲基异丙基氯硅烷, 异丙基二甲基氯硅烷, 氯异丙基二甲基硅烷, 二甲基异丙基硅基氯, DMIPSCl
D1594-25ML D1594-5ML
TCIAD1594-25MLEA 0 CNY
TCIAD1594-25ML TCIAD1594-5ML
氯(二甲基)异丙基硅烷 ≥90.0% (by GC) dimethyl-isopropyl-silylating agent
氯(二甲基)异丙基硅烷
分子式: C₅H₁₃ClSi
沸点: 112°C
闪点: 15°C
MDL编号: MFCD00009917
CAS号: 3634-56-8
UN号: 2985
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %