二乙二醇二甲基丙烯酸酯 ≥97.0% (by GC) stabilised
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Oxybis(ethane-2,1-diyl) bis(2-methylacrylate)
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D1530-25ML D1530-500ML
TCIAD1530-25MLEA 0 CNY
TCIAD1530-25ML TCIAD1530-500ML
二乙二醇二甲基丙烯酸酯 ≥97.0% (by GC) stabilised
二乙二醇二甲基丙烯酸酯
分子式: C₁₂H₁₈O₅
分子量: 242.27 g/mol
沸点: 134°C
闪点: 140°C
MDL编号: MFCD00014931
CAS号: 2358-84-1
EINECS: 219-099-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf111f8c5c98e23517171c3a3952bf4980df1527&vid=bf111f8c5c98e23517171c3a3952bf4980df1527&prid=web&clid=SAPDAM
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %