二乙二醇二苯甲酸酯 ≥97.0% (by GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: Oxybis(ethane-2,1-diyl) dibenzoate
D1522-25ML D1522-500ML
TCIAD1522-25MLEA 0 CNY
TCIAD1522-25ML TCIAD1522-500ML
二乙二醇二苯甲酸酯 ≥97.0% (by GC)
二乙二醇二苯甲酸酯
分子式: C₁₈H₁₈O₅
分子量: 314.34 g/mol
闪点: 228°C
MDL编号: MFCD00020679
CAS号: 120-55-8
EINECS: 204-407-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %