Dansyl-L-isoleucine
供应商: TCI
Synonyms:
Dns-Ile-OH, 5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulphonyl-L-isoleucine
D1497-1G
D1497-100MG
TCIAD1497-1GEA
0
CNY
TCIAD1497-1G
TCIAD1497-100MG
Dansyl-L-isoleucine
Dansyl-L-isoleucine
分子式:
C₁₈H₂₄N₂O₄S |
MDL编号:
MFCD00069525 CAS号: 1100-21-6 |
产品技术规格
Purity (HPLC) | min. 94.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |