2,2-Dimethyltetrahydrothiazole ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
|
Warning
|
D1491-25ML
D1491-5ML
TCIAD1491-25MLEA
0
CNY
TCIAD1491-25ML
TCIAD1491-5ML
2,2-Dimethyltetrahydrothiazole ≥98.0% (通过GC)
2,2-Dimethyltetrahydrothiazole
分子式:
C₅H₁₁NS 沸点: 61°C 闪点: 55°C |
MDL编号:
MFCD00014488 CAS号: 19351-18-9 EINECS: 242-980-4 UN号: 1993 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |