3,4-Dihydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI
D1393-25G D1393-5G
TCIAD1393-25GEA 0 CNY
TCIAD1393-25G TCIAD1393-5G
3,4-Dihydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
3,4-Dihydro-2H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-2-one
分子式: C₈H₈N₂O
MDL编号: MFCD00042798
CAS号: 5439-14-5
EINECS: 226-618-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %