三氟乙酸钠 97%
供应商: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonyms: 三氟乙酸
157930250 157931000
ACRO157930250EA 0 CNY
ACRO157930250 ACRO157931000
三氟乙酸钠 97%
三氟乙酸钠
分子式: C₂F₃NaO₂
分子量: 136.01 g/mol
溶点: 207…209 °C
MDL编号: MFCD00013217
CAS号: 2923-18-4
EINECS: 220-879-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 207 °C
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %