N,N-二乙基-N′-甲基乙二胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
供应商: TCI
Danger
D1297-25ML D1297-5ML
TCIAD1297-25MLEA 0 CNY
TCIAD1297-25ML TCIAD1297-5ML
N,N-二乙基-N′-甲基乙二胺 ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N-二乙基-N′-甲基乙二胺
分子式: C₇H₁₈N₂
分子量: 130.24 g/mol
沸点: 156°C
闪点: 41°C
MDL编号: MFCD00009053
CAS号: 104-79-0
EINECS: 203-238-5
UN号: 2734
ADR: 8 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %