2,4-Dimethyl-1-heptene ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Danger
D1258-1ML D1258-5ML
TCIAD1258-1MLEA 0 CNY
TCIAD1258-1ML TCIAD1258-5ML
2,4-Dimethyl-1-heptene ≥98.0% (by GC)
2,4-Dimethyl-1-heptene
分子式: C₉H₁₈
分子量: 126.24 g/mol
沸点: 134°C
MDL编号: MFCD00059250
CAS号: 19549-87-2
UN号: 3295
ADR: 3 II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %