二乙二醇二乙酸酯 ≥98.0% (by GC)
供应商: TCI
Synonyms: 二乙酸二甘醇酯, 二甘醇二醋酸酯, 2,2′-氧基二乙醇二乙酸酯
D1230-25ML D1230-500ML
TCIAD1230-25MLEA 0 CNY
TCIAD1230-25ML TCIAD1230-500ML
二乙二醇二乙酸酯 ≥98.0% (by GC)
二乙二醇二乙酸酯
分子式: C₈H₁₄O₅
分子量: 190.20 g/mol
闪点: 135°C
MDL编号: MFCD00026211
CAS号: 628-68-2
EINECS: 211-049-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %