3,5-Diiodo-L-thyronine ≥96.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI
D1119-1G
D1119-100MG
TCIAD1119-1GEA
0
CNY
TCIAD1119-1G
TCIAD1119-100MG
3,5-Diiodo-L-thyronine ≥96.0% (通过滴定分析)
3,5-Diiodo-L-thyronine
分子式:
C₁₅H₁₃I₂NO₄ |
MDL编号:
MFCD00064987 CAS号: 1041-01-6 EINECS: 213-867-7 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +26.0 to +30.0 deg (C=1, 1mol/L HCl:EtOH=1:2) |