Methyl cis-13-docosenoate ≥90.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
D1017-25ML D1017-500ML
TCIAD1017-25MLEA 0 CNY
TCIAD1017-25ML TCIAD1017-500ML
Methyl cis-13-docosenoate ≥90.0% (通过GC)
Methyl cis-13-docosenoate
分子式: C₂₃H₄₄O₂
沸点: 222°C
闪点: 33°C
MDL编号: MFCD00027343
CAS号: 1120-34-9
EINECS: 214-305-3
UN号: 3272
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 90.0 %